3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 1460 DKK
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃ClF₆O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541858
CAS-nummer: 1446016-94-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III