4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC500090-1G
PC500090-250MG
APOSPC500090-1GEA
3660
DKK
APOSPC500090-1G
APOSPC500090-250MG
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₆ClF₃O₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD25541852 CAS-nummer: 1446016-75-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |