2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500070-1G PC500070-250MG
APOSPC500070-1GEA 1530 DKK
APOSPC500070-1G APOSPC500070-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃F₇O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541832
CAS-nummer: 1446016-79-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III