4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-3-methylphenyl triflate
PC500068-1G PC500068-250MG
APOSPC500068-1GEA 1480 DKK
APOSPC500068-1G APOSPC500068-250MG
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₄O₃S
Molekylvægt: 258.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541830
CAS-nummer: 1446016-90-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 III