2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-6-fluorophenyl triflate
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 3660 DKK
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃ClF₄O₃S
Molekylvægt: 278.609 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541813
CAS-nummer: 1443684-70-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 III