4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 567 DKK
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formel: C₉H₄F₃NO₃
Smeltepunkt: 240…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21946140
CAS-nummer: 97928-01-3