5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500007-1G PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA 5300 DKK
APOSPC500007-1G APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22375091
CAS-nummer: 1210048-11-5