3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500005-1G PC500005-5G PC500005-25G
APOSPC500005-1GEA 162 DKK
APOSPC500005-1G APOSPC500005-5G APOSPC500005-25G
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22689084
CAS-nummer: 1420800-30-1