2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500002-1G PC500002-250MG PC500002-5G
APOSPC500002-1GEA 1310 DKK
APOSPC500002-1G APOSPC500002-250MG APOSPC500002-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Molekylvægt: 317.929 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847628
CAS-nummer: 657-64-7
UN nummer: 3265
ADR: 8 III