2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 3930 DKK
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194476
CAS-nummer: 1214345-02-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III