Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 1640 DKK
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733926
CAS-nummer: 1695489-54-3