2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4993-1G PC4993-250MG PC4993-5G
APOSPC4993-1GEA 1940 DKK
APOSPC4993-1G APOSPC4993-250MG APOSPC4993-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236258
CAS-nummer: 240122-24-1
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III