5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC499019-10G PC499019-1G PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA 19610 DKK
APOSPC499019-10G APOSPC499019-1G APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20230421
CAS-nummer: 837392-60-6