4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC499017-1G PC499017-250MG
APOSPC499017-1GEA 2950 DKK
APOSPC499017-1G APOSPC499017-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Molekylvægt: 230.143 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185782
CAS-nummer: 1067192-61-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III