2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC499016-1G PC499016-250MG PC499016-5G
APOSPC499016-1GEA 2170 DKK
APOSPC499016-1G APOSPC499016-250MG APOSPC499016-5G
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846360
CAS-nummer: 105003-93-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III