3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-5-methoxybenzene
PC499010-1G PC499010-25G PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA 164 DKK
APOSPC499010-1G APOSPC499010-25G APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molekylvægt: 255.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09999639
CAS-nummer: 627527-23-5