2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G
PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA
2970
DKK
APOSPC499009-25G
APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molekylvægt: 255.032 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10696314 CAS-nummer: 944901-07-9 |