2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 1650 DKK
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₄O
Molekylvægt: 194.126 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185641
CAS-nummer: 1214344-33-8