2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 3220 DKK
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22200127
CAS-nummer: 1239463-37-6