4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 4910 DKK
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₆BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32264078
CAS-nummer: 2414146-34-0