2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 4800 DKK
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Molekylvægt: 253.453 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733901
CAS-nummer: 157165-24-7