2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G PC49788-250MG PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA 3220 DKK
APOSPC49788-1G APOSPC49788-250MG APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1558247-47-4