2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4975-1G PC4975-250MG
APOSPC4975-1GEA 382 DKK
APOSPC4975-1G APOSPC4975-250MG
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
2,2,2-Trifluoroethyl-2-fluoroacrylate
Formel: C₅H₄F₄O₂
Kogepunkt: 28 °C (30 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039290
CAS-nummer: 74359-10-7
UN nummer: 3272
ADR: 3,III