3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 3490 DKK
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185566
CAS-nummer: 4837-15-4