Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49684-1G PC49684-250MG
APOSPC49684-1GEA 2270 DKK
APOSPC49684-1G APOSPC49684-250MG
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406849
CAS-nummer: 796119-63-6