4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49682-100MG PC49682-250MG PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA 1480 DKK
APOSPC49682-100MG APOSPC49682-250MG APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel: C₈H₄FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18380908
CAS-nummer: 1260381-44-9