1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49670-1G PC49670-250MG
APOSPC49670-1GEA 1090 DKK
APOSPC49670-1G APOSPC49670-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-fluoro-4-iodophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₄F₇IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29919656
CAS-nummer: 1358953-45-3