2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 5410 DKK
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28012313
CAS-nummer: 1803570-73-1