4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49653-1G PC49653-250MG
APOSPC49653-1GEA 535 DKK
APOSPC49653-1G APOSPC49653-250MG
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Smeltepunkt: 141…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797838
CAS-nummer: 1003709-67-8