4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49652-1G PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA 1750 DKK
APOSPC49652-1G APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₃
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458460
CAS-nummer: 156839-10-0