2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49650-1G PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA 2100 DKK
APOSPC49650-1G APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Formel: C₇H₅BrFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040490
CAS-nummer: 1805937-22-7