4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 164 DKK
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788548
CAS-nummer: 518057-63-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III