Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49647-10G PC49647-1G PC49647-5G
APOSPC49647-10GEA 1700 DKK
APOSPC49647-10G APOSPC49647-1G APOSPC49647-5G
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Methyl 2-fluoro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.138 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406843
CAS-nummer: 1084801-91-1