5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoro-5-hydroxyaniline
PC49626-1G PC49626-250MG PC49626-5G
APOSPC49626-1GEA 4310 DKK
APOSPC49626-1G APOSPC49626-250MG APOSPC49626-5G
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol 95%
5-Amino-2-bromo-4-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molekylvægt: 206.012 g/mol
Smeltepunkt: 129…130.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18762025
CAS-nummer: 84478-73-9