5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile, 3-Cyano-5-iodo-2-methoxybenzotrifluoride
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 1310 DKK
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₃INO
Molekylvægt: 327.042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541890
CAS-nummer: 1445995-74-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III