2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 284 DKK
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
Kogepunkt: 128…131 °C (25 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698675
CAS-nummer: 1548-81-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II