4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-nitrophenyl mercaptan, 4-Fluoro-2-nitrobenzenethiol
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 1920 DKK
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Formel: C₆H₄FNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22481385
CAS-nummer: 654063-68-0
UN nummer: 3335
ADR: 9,III