Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49620-1G PC49620-25G PC49620-5G
APOSPC49620-1GEA 428 DKK
APOSPC49620-1G APOSPC49620-25G APOSPC49620-5G
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Perfluoro[(tert-butyl)cyclohexane]
Formel: C₁₀F₂₀
Kogepunkt: 148,5 °C
Smeltepunkt: –24 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153230
CAS-nummer: 84808-64-0