3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49619-1G PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA 1970 DKK
APOSPC49619-1G APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23711719
CAS-nummer: 1427403-76-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III