5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 1750 DKK
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Molekylvægt: 285.015 g/mol
Smeltepunkt: 185…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06203616
CAS-nummer: 251300-31-9