5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 1660 DKK
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541888
CAS-nummer: 1445995-71-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III