Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% i vandigopløsning
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49610-1G PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA 6870 DKK
APOSPC49610-1G APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% i vandigopløsning
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formel: C₄HF₉O₆S₃
Kogepunkt: 220 °C
Massefylde: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16876755
CAS-nummer: 60805-12-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III