4-Fluoro-3-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49605-1G PC49605-250MG PC49605-5G
APOSPC49605-1GEA 915 DKK
APOSPC49605-1G APOSPC49605-250MG APOSPC49605-5G
4-Fluoro-3-iodoaniline
4-Fluoro-3-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396914
CAS-nummer: 647025-62-5