6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-3-fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 6-Bromo-3-nitro-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC49601-1G PC49601-250MG
APOSPC49601-1GEA 3050 DKK
APOSPC49601-1G APOSPC49601-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
6-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄NO₂
Molekylvægt: 287.994 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24850045
CAS-nummer: 1440535-12-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III