2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 1910 DKK
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₅S
Molekylvægt: 397.067 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24850031
CAS-nummer: 1440535-20-5