5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-formylphenylacetylene
PC49599-1G PC49599-250MG
APOSPC49599-1GEA 1860 DKK
APOSPC49599-1G APOSPC49599-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24850036
CAS-nummer: 1440535-11-4