5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC49597-1G PC49597-250MG
APOSPC49597-1GEA 4360 DKK
APOSPC49597-1G APOSPC49597-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24850044
CAS-nummer: 1440535-10-3