Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ferrous tetrafluoroborate
PC49590-100G PC49590-25G
APOSPC49590-100GEA 1620 DKK
APOSPC49590-100G APOSPC49590-25G
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Formel: 2(BF₄)·Fe·6H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192235
CAS-nummer: 13877-16-2
UN nummer: 3260
ADR: 8,II