2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 578 DKK
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16999701
CAS-nummer: 58914-35-5