4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol ethane-1,2-dioate
PC49515-1G PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA 11250 DKK
APOSPC49515-1G APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Formel: C₉H₁₄F₃NO₅
Molekylvægt: 273.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18909670
CAS-nummer: 1298094-30-0